Learn More
Solución de amoníaco, 35 %, certificado AR de análisis, d=0.88, Fisher Chemical
Código de producto. 10049602 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10049602 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10305220 1 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10111660 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10659263 25 L Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 10049602
Marca: Fisher Chemical A/3280/21
Solicitar formato a granel o personalizado
H5NO, número de CAS-1336-21-6, acuamonio, solución de hidróxido de amonio, hidróxido de amonio nh4 oh, agua de amoníaco, aqua ammonia, amoníaco, monohidrato, hidróxido de amonio, amoníaco acuoso, amoníaco doméstico, agua, 2,5 l, CHEBI:18219, incoloro, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Cantidad 5 L
Nombre IUPAC Hidrato de amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia solution 35%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia