Learn More
Solución de amoníaco, 25 %, certificado AR de análisis, d=0.91, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072802 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
10652251 1 L 1 LT
10171700 2.5 L 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10652251
Marca: Fisher Chemical A/3360/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
H5NO, número CAS-1336-21-6, 2,5 l, 38 grados C, incoloro, -57 grados C, 66650, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, 12, líquido, 0,59, 500 hPa a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 38°C
Punto de fusión -57°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Densidad del vapor 0.59
Presión de vapor 500 hPa at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia