Learn More
Solución de amoníaco, 20 %, extrapuro, SLR, d=0,92, Fisher Chemical
Código de producto. 10224252 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
5 l, frasco de plástico de HDPE
Código de producto.
10224252 5 l, frasco de plástico de HDPE
1 options
Código de producto. 10224252
Marca: Fisher Chemical A/3366/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 13.6
Color Incolora
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC amine hydrate
Peso molecular (g/mol) 35.05
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor 0.59
Presión de vapor 500 hPa 50
Forma física Líquido