Learn More
Solución de amoníaco, 0,88 S.G., 1:2 Dilución, Fisher Chemical
Código de producto. 12696727 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
12696727 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 12696727
Marca: Fisher Chemical J/9015/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 38°C
CAS 1336-21-6
Punto de fusión -57°C
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 500 mL
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor 0.59
Presión de vapor 500 hPa at 20°C
Forma física Líquido