Description
Aminopeptidase P2/XPNPEP2 Polyclonal antibody specifically detects Aminopeptidase P2/XPNPEP2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antígeno | Aminopeptidase P2/XPNPEP2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | Aminoacylproline aminopeptidase, APP2, EC 3.4.11.9, mAmP, Membrane-bound aminopeptidase P, Membrane-bound AmP, Membrane-bound APP, xaa-Pro aminopeptidase 2, X-Pro aminopeptidase 2, X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 2, membrane-bound |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Aminopeptidase P2/XPNPEP2 (Accession#: O43895; Met 1-Ala 650) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?