missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopeptidase N/CD13 Antibody (WM15), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18734810 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18734810

Marca: Novus Biologicals NB11058720MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aminopeptidase N/CD13 Monoclonal antibody specifically detects Aminopeptidase N/CD13 in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aminopeptidase N/CD13
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM15
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, AP-M, AP-N, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPNhAPN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human AML cells (NM_001150.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.