missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopeptidase A/ENPEP Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18011719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18011719 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18011719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297164JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aminopeptidase A/ENPEP Polyclonal specifically detects Aminopeptidase A/ENPEP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aminopeptidase A/ENPEP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Aminopeptidase A, APA, AP-A, CD249, CD249 antigen, Differentiation antigen gp160, EAP, EC 3.4.11, EC 3.4.11.7, glutamyl aminopeptidase, glutamyl aminopeptidase (aminopeptidase A), gp160
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aminopeptidase A/ENPEP fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2028
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.