missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopeptidase A/ENPEP Antibody (6C3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18536514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18536514 0.05 mg 50 microgramos
18536580 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18536514

Marca: Novus Biologicals NBP1432810.05mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Aminopeptidase A/ENPEP Monoclonal specifically detects Aminopeptidase A/ENPEP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aminopeptidase A/ENPEP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6C3
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q07075
Alias de gen Aminopeptidase A, APA, AP-A, CD249, CD249 antigen, Differentiation antigen gp160, EAP, EC 3.4.11, EC 3.4.11.7, glutamyl aminopeptidase, glutamyl aminopeptidase (aminopeptidase A), gp160
Símbolos de los genes ENPEP
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was Aminopeptidase A/APA.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2028
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.