missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMID Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625639 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18625639 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18625639

Marca: Novus Biologicals NB200170DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AMID Polyclonal antibody specifically detects AMID in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMID
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AMID, apoptosis-inducing factor (AIF)-like mitochondrion-associated inducer of death, apoptosis-inducing factor 2, Apoptosis-inducing factor homologous mitochondrion-associated inducer of death, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 2, Apoptosis-inducing factor-like mitochondrion-associated inducer of death, DKFZp686L1298, FLJ14497, p53-responsive gene 3 protein, PRG3apoptosis-inducing factor (AIF)-homologous mitochondrion-associated inducer ofdeath, RP11-367H5.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to residues 170-185 [VTLIHSQVALADKELL] of the 41 kDa human PRG3 protein. This sequence is 87% identical in mouse.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.