Descripción
Sistema de purificación Amicon Pro: una herramienta centrífuga que reduce el proceso de purificación de proteínas mediante la concentración y el intercambio de tampones.
El sistema de purificación Amicon™ Pro incluye lo siguiente: Filtros Amicon Ultra NMWCO, dispositivos de recambio y tubos de recogida con tapón.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| MWCO | 10 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
| Incluye | 24 filtros Amicon Ultra NMWCO 10 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón |
| Cantidad | 24Pack |
| Tipo | Filtros para centrífuga |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 12 cm |