missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMICA/JAML Antibody (4E10), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18240162 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18240162 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18240162

Marca: Novus Biologicals NBP143309AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMICA/JAML
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 40000000000
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638
Símbolos de los genes JAML
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C(267) D G I L G D N F R P T Q(279) of mouse CARP.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120425.0
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.