Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, Multi-Well Plates
Marca: EVOS™ AMEPVH028
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con el sistema de fluorescencia invertido automático digital EVOS FL (n.º N.º de cat. 12-463-377).
Soportes de recipientes incorporados
- Permite sostener una gran variedad de matraces, placas y platos.
- Maximice la elección de recipientes de cultivo celular al realizar experimentos de adquisición imágenes en lapsos temporales con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto equipado con la incubadora microbiológica incorporada.
- Permite un ajuste perfecto de las placas de micropocillos o matraces/placas de cultivo celular a la placa maestra de la incubadora microbiológica incorporada para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
- Estos soportes de recipientes, con un ajuste seguro y a presión, pero fácil de cambiar, hacen que la adquisición de imágenes en lapsos temporales sea cómoda y sencilla.
Especificaciones
Accesorio, soporte de recipientes | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Sostiene una placa multipocillo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.