Learn More
Cytiva Unidad de transferencia semiseca Amersham™ TE70 y TE70 PWR
Código de producto. 10420550 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
TE 70
TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10420550 TE 70 cada uno
10468264 TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral cada uno
2 options
Código de producto. 10420550
Marca: Cytiva TE70
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteínas de electrotransferencia de geles de poliacrilamida de hasta 14 x 16cm (TE 77 PWR) y 21 x 26cm (TE 77) en tamaño en menos de una hora
  • Los electrodos perforados de platino-titanio y acero inoxidable de larga duración dan transferencias uniformes y libres de contaminación.
  • Requiere un tampón mínimo, solo lo suficiente para saturar papeles y membranas de transferencia
  • Utiliza corriente baja (0,5A) y tensión baja (30V) para las transferencias: más seguro y económico
  • Adecuado para geles de hasta 14 × 16 cm
  • Probado para su uso con reactivos de Western Blotting (inmunotransferencia) Amersham™ ECL
  • Función de parada automática; la transferencia se detiene cuando se agota el tampón, lo que evita el sobrecalentamiento
  • El TE 70 no viene con una fuente de alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unidad de transferencia semiseca TE70, 14 × 16 cm
Dimensiones del gel 14 x 16 cm
Incluye 25 láminas de papel para transferencia, 50 láminas de celofán, 2 máscaras sólidas, máscaras para geles de 7 x 8 cm y 14 x 16 cm.
Modelo TE 70
Anchura (métrico) 38 cm
Altura (métrico) 9 cm