Learn More
Cytiva Espaciadores Amersham™ para unidades de gel vertical
Código de producto. 10704987 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Anchura (métrico):
0,1 cm
2 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10704987 0,1 cm 0,1 cm paquete de 2
10400735 0,15 cm 0,1 cm paquete de 2
10259234 0,07 cm 2 cm paquete de 2
10075264 0,1 cm 2 cm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10704987 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SE611821.0
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis en gel vertical SE 400, SE 600
Tipo Separador
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,1 cm
Longitud (métrico) 16 cm
Anchura (métrico) 0,1 cm