Learn More
Cytiva Peines revestidos de PTFE Amersham™ para unidades de electroforesis vertical en gel de formato estándar
Para su uso con unidades de electroforesis en gel vertical de formato estándar
131.05€ - 185.00€
Especificaciones
Tipo | Peine |
---|---|
Material | PTFE |
Fondo (imperial) | 0,98 in |
Fondo (métrico) | 2.5 cm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330502
|
Cytiva
80616037 |
10 | 0,05 in | N/A | ||||||
10641186
|
Cytiva
SE511-15-1.0 |
15 | 0,03 in |
185.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11330422
|
Cytiva
80616189 |
20 | 0,03 in | N/A | ||||||
Descripción
- Disponible en tamaños que forman 10, 15, 20o 28 pocillos
- La mayoría de los peines están disponibles en los tres grosores: 0,75, 1, y 1,5 mm
- Forma pocillos que tienen 25 mm de profundidad (excepto el peine de 28pocillos que forma pocillos de 15mm de profundidad)
- El volumen de la muestra de cada pocillo depende del grosor del gel, la profundidad del pocillo y el número de pocillos por peine.
Especificaciones
Peine | |
PTFE | |
0,98 in | |
2.5 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Peines revestidos de PTFE Amersham™ para unidades de electroforesis vertical en gel de formato estándar