Learn More
Cytiva Peines revestidos de PTFE Amersham™ para unidades de electroforesis vertical en gel de formato estándar
Código de producto. 11330502 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
10
15
20
Grosor (imperial):
0,03 in
0,05 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (imperial) unitSize
11330502 10 0,05 in cada uno
10641186 15 0,03 in cada uno
11330422 20 0,03 in cada uno
3 options
Código de producto. 11330502
Marca: Cytiva 80616037
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con unidades de electroforesis en gel vertical de formato estándar
  • Disponible en tamaños que forman 10, 15, 20o 28 pocillos
  • La mayoría de los peines están disponibles en los tres grosores: 0,75, 1, y 1,5 mm
  • Forma pocillos que tienen 25 mm de profundidad (excepto el peine de 28pocillos que forma pocillos de 15mm de profundidad)
  • El volumen de la muestra de cada pocillo depende del grosor del gel, la profundidad del pocillo y el número de pocillos por peine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis en gel vertical SE 600, SE 400 de formato estándar
Tipo Peine
Material PTFE
N.° de pocillos 10
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 0.15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 12.4 μl
Anchura (métrico) 0.83 cm
Fondo (imperial) 0,98 in
Fondo (métrico) 2.5 cm