Learn More
Cytiva Peines revestidos de PTFE Amersham™ para unidades de electroforesis vertical en gel de formato estándar
Tienda Cytiva ProductosDescripción
- Disponible en tamaños que forman 10, 15, 20o 28 pocillos
- La mayoría de los peines están disponibles en los tres grosores: 0,75, 1, y 1,5 mm
- Forma pocillos que tienen 25 mm de profundidad (excepto el peine de 28pocillos que forma pocillos de 15mm de profundidad)
- El volumen de la muestra de cada pocillo depende del grosor del gel, la profundidad del pocillo y el número de pocillos por peine.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical SE 600, SE 400 de formato estándar |
| Tipo | Peine |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° de pocillos | 15 |
| Grosor (imperial) | 0,03 in |
| Grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 5,7 μl |
| Anchura (métrico) | 0,57 cm |
| Fondo (imperial) | 0,98 in |
| Fondo (métrico) | 2,5 cm |