Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: hojas
Código de producto. 15259834 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq
25/pack
25/paq
5/pack
Longitud (métrico):
9 cm
20 cm
60 cm
Anchura (métrico):
8 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
10 hojas
25 hojas
5 hojas
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15259834 25/pack 20 cm 20 cm 0,2 μm 25 hojas
15219824 5/pack 60 cm 30 cm 0,2 μm 5 hojas
15239834 25/pack 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 hojas
15269834 10/paq 20 cm 20 cm 0,2 μm 10 hojas
15249834 10/paq 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 hojas
15209874 25/paq 9 cm 8 cm 0,2 μm 25 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15259834 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600053
Proporciona características de manipulación excepcionales, lo que permite el resondeado
Hojas individuales.
  • Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
  • El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Cantidad 25/pack
Formato Hoja
Material nitrocelulosa, poliéster inerte
Tamaño de poro 0,2 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose