Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: rodillos
Código de producto. 15219814 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Longitud (métrico):
4 m
Anchura (métrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
0.60 Kg
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15219814 Unidad 4 m 15 cm 0,2 μm 1 rollo
15220033 Unidad 4 m 30 cm 0,45 μm 0.60 Kg
15289804 Unidad 4 m 30 cm 0,2 μm 1 ROLL
15299804 Unidad 4 m 20 cm 0,2 μm 1 rollo
15209814 Unidad 4 m 20 cm 0,45 μm 1 rollo
15229814 Unidad 4 m 15 cm 0,45 μm 1 rollo
6 options
Código de producto. 15219814
Marca: Cytiva 10600019
Se utilizan para una transferencia de proteínas sólida. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se utiliza para una transferencia de proteínas sólida.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ compatibles:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Dispensadores de rollos.
  • Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
  • El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 15 cm
Cantidad Unidad
Formato Rollo
Material nitrocelulosa, poliéster inerte
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 15 cm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran Supported 0.2 µm NC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-70% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.