Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC
Código de producto. 15269884 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 cm
Anchura (métrico):
9 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15269884 8 cm 9 cm 0,2 μm paquete de 10
15229884 8 cm 9 cm 0,45 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15269884 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600118
Los sándwiches de papel de filtro y la membrana de nitrocelulosa Protran Premium NC premontados ahorran tiempo
  • Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
  • Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Cantidad Paquete de 10
Formato Sándwich
Tamaño de poro 0,2 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose