Descripción
Se utiliza para alta sensibilidad, resolución y bajo nivel de fondo para todos los sistemas de etiquetado y detección, incluidos los quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricos y radioactivos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
- El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
- Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico |
| Cantidad | 10/paq |
| Formato | Hoja |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
Seguridad y manipulación
- Amersham Protran Premium
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.