Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Hojas
Código de producto. 15209834 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq
10/paq.
25/paq
25/paq.
5/paq.
Longitud (métrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Anchura (métrico):
8 cm
10 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
10 ST
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 hojas
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15209834 10/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 ST
15289814 5/paq. 60 cm 30 cm 0,45 μm 5 hojas
15299824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 hojas
15239844 25/paq. 16 cm 14 cm 0,45 μm 25 hojas
15249854 10/paq. 10 cm 10 cm 0,45 μm 10 hojas
15259854 25/paq. 10 cm 10 cm 0,2 μm 25 hojas
15269854 10/paq 10 cm 10 cm 0,2 μm 10 hojas
15289864 25/paq 9 cm 8 cm 0,2 μm 25 hojas
15279864 25/paq. 9 cm 8 cm 0,45 μm 25 ST
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15209834 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600048
Se utiliza para alta sensibilidad, resolución y bajo nivel de fondo para todos los sistemas de etiquetado y detección, incluidos los quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricos y radioactivos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC: Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se utiliza para alta sensibilidad, resolución y bajo nivel de fondo para todos los sistemas de etiquetado y detección, incluidos los quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricos y radioactivos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
  • El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
  • Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Cantidad 10/paq.
Formato Hoja
Tamaño de poro 0,45 μm
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.