Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: rodillos
Código de producto. 15279804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
150 mm
20 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
0.30 KG
1 ROLL
1 rollo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15279804 150 mm 0,2 μm 1 rollo
15279794 30 cm 0,2 μm 1 ROLL
15269794 30 cm 0,45 μm 0.30 KG
15219804 20 cm 0,45 μm 1 rollo
15229804 20 cm 0,2 μm 1 ROLL
15269804 150 mm 0,45 μm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15279804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600014
Se utilizan para obtener los mejores resultados con aplicaciones de detección de western blotting. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se suministra en rollos.
  • El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
  • Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
  • Nitrocelulosa 100 % pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa 100 % pura
Tamaño de poro 0,2 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran Premium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.