Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: rodillos
Código de producto. 15229804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
150 mm
20 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
0.30 KG
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15229804 20 cm 0,2 μm 1 ROLL
15279794 30 cm 0,2 μm 1 ROLL
15269794 30 cm 0,45 μm 0.30 KG
15219804 20 cm 0,45 μm 1 rollo
15269804 150 mm 0,45 μm 1 rollo
15279804 150 mm 0,2 μm 1 rollo
6 options
Código de producto. 15229804
Marca: Cytiva 10600009
Se utilizan para obtener los mejores resultados con aplicaciones de detección de western blotting. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se suministra en rollos.
  • El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
  • Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
  • Nitrocelulosa 100 % pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa 100 % pura
Tamaño de poro 0,2 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran Premium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.