Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: rodillos
Código de producto. 15219804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
150 mm
20 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Unit Size:
0.30 KG
1 ROLL
1 rollo
Product Code. Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15219804 20 cm 0,45 μm 1 rollo
15279794 30 cm 0,2 μm 1 ROLL
15269794 30 cm 0,45 μm 0.30 KG
15229804 20 cm 0,2 μm 1 ROLL
15269804 150 mm 0,45 μm 1 rollo
15279804 150 mm 0,2 μm 1 rollo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15219804
Brand: Cytiva 10600008
Edge
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para obtener los mejores resultados con aplicaciones de detección de western blotting. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se suministra en rollos.
  • El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
  • Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
  • Nitrocelulosa 100 % pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa 100 % pura
Tamaño de poro 0,45 μm
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose