Descripción
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
- Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico |
| Cantidad | 5/paq. |
| Formato | Hoja |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.