Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Hojas
Código de producto. 15289824 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
25/paq
25/paq.
5/paq.
Longitud (métrico):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 ST
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15289824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,1 μm 10 hojas
15279814 5/paq. 60 cm 30 cm 0,45 μm 5 ST
15269814 5/paq. 60 cm 30 cm 0,2 μm 5 ST
15239824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 ST
15249824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 hojas
15259824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,2 μm 25 hojas
15269824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,2 μm 10 hojas
15279824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,1 μm 25 hojas
15209844 25/paq. 16 cm 14 cm 0,45 μm 25 hojas
15289844 10/paq. 10 cm 10 cm 0,45 μm 10 hojas
15299844 25/paq 10 cm 10 cm 0,2 μm 25 hojas
15249864 25/paq. 8 cm 9 cm 0,45 μm 25 hojas
15269864 25/paq 8 cm 9 cm 0,1 μm 25 hojas
15259864 25/paq. 8 cm 9 cm 0,2 μm 25 hojas
15265928 10/paq. 10,2 cm 13,3 cm 0,2 μm 10 hojas
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15289824
Brand: Cytiva 10600046
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Cantidad 10/paq.
Formato Hoja
Tamaño de poro 0,1 μm
compliance-icons
Product Identifier
  • Amersham Protran
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement