Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Hojas
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
25/paq
25/paq.
5/paq.
Longitud (métrico):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 ST
Descripción
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
- Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 9 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico |
| Cantidad | 25/paq |
| Formato | Hoja |
| Tamaño de poro | 0,1 μm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Amersham Protran
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.