Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Hojas
Código de producto. 15259864 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
25/paq
25/paq.
5/paq.
Longitud (métrico):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 ST
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro unitSize
15259864 25/paq. 8 cm 9 cm 0,2 μm 25 hojas
15279814 5/paq. 60 cm 30 cm 0,45 μm 5 ST
15269814 5/paq. 60 cm 30 cm 0,2 μm 5 ST
15239824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 ST
15249824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 hojas
15259824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,2 μm 25 hojas
15269824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,2 μm 10 hojas
15279824 25/paq. 20 cm 20 cm 0,1 μm 25 hojas
15289824 10/paq. 20 cm 20 cm 0,1 μm 10 hojas
15209844 25/paq. 16 cm 14 cm 0,45 μm 25 hojas
15289844 10/paq. 10 cm 10 cm 0,45 μm 10 hojas
15299844 25/paq 10 cm 10 cm 0,2 μm 25 hojas
15249864 25/paq. 8 cm 9 cm 0,45 μm 25 hojas
15269864 25/paq 8 cm 9 cm 0,1 μm 25 hojas
15265928 10/paq. 10,2 cm 13,3 cm 0,2 μm 10 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15259864 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600094
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Cantidad 25/paq.
Formato Hoja
Tamaño de poro 0,2 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.