Includes
Solución de cebador; tampón de etiquetado; tampón de reacción; enzima; solución de ADN estándar; solución de ADN portador
Los sistemas de etiquetado de ADN Megaprime™ se utilizan para el etiquetado rápido de cebador aleatorio a partir de tan solo 25 ng de ADN de sustrato.
- Incluye un fragmento de Klenow clonado y nonámeros aleatorios en la técnica de etiquetado de prime aleatorio
- No es necesario eliminar nucleótidos no incorporados antes de la hibridación
- Protocolos para etiquetar directamente a partir de agarosa de punto de fusión bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación de membrana |
| Incluye | Solución de cebador de 300 μl, tampón de etiquetado dATP, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoetanol y MgCl2, soluciones de nucleótido de dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM EDTA 240 μl, tampón de reacción A concentración 10 x |
| N.º de reacciones | 60 |
| Tipo de producto | Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dNTP (para su uso con cualquier nucleótido marcado radioactivamente) |
| Cantidad | 60 reacciones |