Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Código de producto. 10034944 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pulg
18 x 24 cm
8 x 10 pulg
Cantidad:
100 hojas/caja, bolsa de película individual
50 hojas/caja, sobre de película individual
50 hojas/caja, bolsa de película individual
Tamaño de la unidad:
100 ST
50 ST
50 hojas
Código de producto. Dimensions (LxW) Cantidad unitSize
10034944 5 x 7 pulg 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 hojas
10627265 8 x 10 pulg 100 hojas/caja, bolsa de película individual 100 ST
10742837 8 x 10 pulg 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 ST
10094984 18 x 24 cm 100 hojas/caja, bolsa de película individual 100 ST
10218674 18 x 24 cm 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 ST
10084764 18 x 24 cm 50 hojas/caja, sobre de película individual 50 hojas
6 options
Código de producto. 10034944
Marca: Cytiva 28906842
Se utiliza en procesadores automáticos o de forma manual en depósitos y bandejas que utilizan los fijadores y reveladores de película de rayos X más comunes. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP es una excelente película multiuso fabricada a partir de una base transparente revestida en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antiarañazos.
  • Alta sensibilidad para objetivos de baja concentración
  • Optimizado para autorradiografía directa e indirecta con 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fondo transparente para un contraste excelente y una mejor visibilidad de la banda.
  • Imágenes de calidad óptima para la publicación
  • Alta resolución a un precio económico
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Southern, Northern, y Western Blots 32P, 33P, 125I. Secuenciación 32S, 33P, 35P. Fluorografía de 3H, 14C y 35S
Cantidad 50 hojas/caja, bolsa de película individual
Dimensions (LxW) 5 x 7 pulg