Learn More
Cytiva Cassettes para autorradiografía Amersham™ Hypercassette™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pulg.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pulg
24 x 30 cm
10 x 12 pulg
30 x 40 cm
Color:
Neutro (estándar)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los casetes de autorradiografía Amersham Hypercassette están fabricados con aluminio resistente y diseñados para las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. Los casetes profundos tienen 1,5 cm de profundidad, lo que les permite acomodar muestras más gruesas. Una selección de colores de Hypercassette permite la codificación de colores del trabajo.
- Proporcione el máximo contacto entre la película y la muestra
- La almohadilla no porosa proporciona una superficie limpia que garantiza una contaminación mínima
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hypercassette, neutro (estándar) |
| Descripción | Los casetes de autorradiografía Amersham hypercassette están diseñados para resistir a las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. |
| Color | Neutro (estándar) |
| Para utilizar con (aplicación) | Exposiciones herméticas a la luz a temperaturas inferiores a - 70 °C |
| Dimensions (LxW) | 10 x 12 pulg |