Descripción
- Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables.
- Para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas muy bajas de como máximo - 70 °C.
- El contacto máximo entre la película y la muestra proporciona una resolución óptima.
- La almohadilla no porosa proporciona una superficie fácil de limpiar que garantiza una contaminación mínima
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hypercassette, Neutral (Standard) |
| Descripción | Los casetes de autorradiografía Amersham hypercassette están diseñados para resistir a las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. |
| Color | Neutro (estándar) |
| Para utilizar con (aplicación) | Light-tight exposures at temperatures below -70°C |
| Dimensions (LxW) | 30 x 40 cm |