Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -XL
Código de producto. 12120960 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 láminas
Longitud (métrico):
20 cm
Anchura (métrico):
20 cm
Formato:
Hoja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12120960
Marca: Cytiva RPN2020S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se puede usar para lograr una relación señal-ruido óptima cuando se utilizan sondas etiquetadas radiactivamente. Las membranas Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL son unas membranas novedosas de nailon con carga que tienen una mayor concentración e incluso una distribución más uniforme de la carga positiva que otras membranas de nailon con carga.
  • Mayor concentración y distribución más uniforme de carga positiva que otras membranas de nailon con carga
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de hasta 600 μg/cm2
  • Unión eficaz de pequeños fragmentos
  • Retirada eficaz de sonda
  • Aptas para resondeo
  • También hay discos disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (equipo) Sondas radioactivas
Capacidad de unión Hasta 600 μg/cm2
Cantidad 10 láminas
Formato Hoja
Material Nailon, carga altamente positiva