Descripción
- Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
- Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
- Adecuado para matrices de alta densidad
- Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
- Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
- No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Southern blots; fijación UV |
| Capacidad de unión | Hasta 600 μg/cm2 |
| Diámetro (métrico) | No aplicable |
| Cantidad | 1 rollo |
| Formato | Rollo |
| Material | Nailon, carga positiva |
| Dimensions (LxW) | 20 cm x 3 m |