Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™
Código de producto. 11758398 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
50 discos
50 láminas
Formato:
Disco
Hoja
Rollo
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño (métrico):
13,2 cm de diámetro
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
6 x 8 cm
7 x 8 cm
8,2 cm de diámetro
9 x 10,5 cm
Tamaño de la unidad:
0.26 Kg
1 PCS
1 rollo
551 g
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de poro Tamaño (métrico) unitSize
11758398 50 discos Disco 0,45 μm 8,2 cm de diámetro 1 PCS
11728388 50 láminas Hoja 0,45 μm 6 x 8 cm cada uno
11738388 50 láminas Hoja 0,45 μm 7 x 8 cm 0.26 Kg
11798398 10 láminas Hoja 0,45 μm 9 x 10,5 cm cada uno
11798308 50 discos Disco 0,45 μm 13,2 cm de diámetro cada uno
10792237 1 rollo Rollo 0,2 μm 30 cm x 3 m 1 rollo
10024484 1 rollo Rollo 0,45 μm 30 cm x 3 m 551 g
10410695 1 rollo Rollo 0,45 μm 20 cm x 3 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11758398 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN82D
Membrana de nitrocelulosa pura al 100 % no compatible validada para su uso con todas las aplicaciones de transferencia de proteínas y western blot de ECL
  • Excelente sensibilidad, resolución y bajo fondo para todos los sistemas de detección y etiquetado: radiactivo, no radiactivo y cromogénico
  • Las características de embalaje incluyen capa de separación en ambos lados de la membrana y bolsa hermética resellable con zona de rotulación
  • Tamaño de poro: 0,2 μm y 0,45 μm
  • También hay discos disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia de proteínas
Diámetro (métrico) 82 mm
Cantidad 50 discos
Formato Disco
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Tamaño (métrico) 8,2 cm de diámetro
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose