Learn More
Cytiva Reactivos de detección de inmunotranferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™
Código de producto. 10773577 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Suficiente para:
Detección de membranas de 1000 cm2
Detección de membranas de 2000cm2
Detección de membranas de 4000cm2
Detección de membranas de 6000cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Suficiente para unitSize
10773577 375 mL Detección de membranas de 6000cm2 1 PCS
10754557 62,5 mL Detección de membranas de 1000 cm2 1 PCS
10340125 125 mL Detección de membranas de 2000cm2 1 PCS
10155854 250 mL Detección de membranas de 4000cm2 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10773577 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN2134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se utiliza para todas las inmunotransferencias rutinarias. Los reactivos de detección para inmunotransferencias (Western Blotting) Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ fue el'primer reactivo de detección quimioluminiscente del mundo disponible comercialmente y sigue siendo uno de los más utilizados.
  • Detectable en Hyperfilm™ ECL o con generador de imágenes de CCD
  • Utiliza una detección mejorada basada en luminol que es adecuada para todas las inmunotransferencias rutinarias (Western blotting)
Inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivos de detección de Western blotting ECL
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 375 mL
Sensibilidad ∼10 pg
Suficiente para Detección de membranas de 6000cm2
Contenido del kit 375 ml de reactivo de detección, 1375 ml de reactivo de detección 2
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C