Learn More
Cytiva Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™ Prime
Código de producto. p-4150532 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Contenido del kit:
Solución A (solución de luminol, 3 × 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 3 × 50 ml)
Solución A (solución de luminol, 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 50 ml)
Suficiente para:
Membrana de 1000 cm2
Membrana de 3000cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 PCS
Código de producto. Contenido del kit Suficiente para unitSize
10308449 Solución A (solución de luminol, 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 50 ml) Membrana de 1000 cm2 1 PCS
12994780 Solución A (solución de luminol, 3 × 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 3 × 50 ml) Membrana de 3000cm2 3 PCS
2 options
Código de producto. 10308449
Marca: Cytiva RPN2232
Edge
Includes
Solución A (solución de luminol) y solución B (solución de peróxido)
Permita el uso de anticuerpos primarios y secundarios muy diluidos sin reducir la sensibilidad. El reactivo de detección de Western blotting Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime produce una sensibilidad e intensidad de señal elevadas.
  • La señal estable permite varias exposiciones y hace que el reactivo sea adecuado para grandes series experimentales
  • Proporciona un tiempo de manipulación cómodo entre la detección y la finalización del experimento
  • Optimizado para adquisición de imágenes con ImageQuant™ LAS 4000 (adquisición de imágenes basada en CCD), membranas Amersham Hybond™ P (PVDF) y compatible con Amersham Hyperfilm™, membranas Amersham Hybond-ECL (nitrocelulosa)
  • También es compatible con marcadores de peso molecular Rainbow™ y marcadores de Western Blotting Amersham ECL DualVue™
Educación e investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo de detección de Western blotting ECL Prime
Para utilizar con (aplicación) Western blot confirmatorio o cuantitativo sensible
Sensibilidad ∼1 pg
Suficiente para Membrana de 1000 cm2
Contenido del kit Solución A (solución de luminol, 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 50 ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • ECL Prime'
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trometamol, ethanediol, imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 4% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.