Includes
Amersham ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5, 150 μg; marcadores fluorescentes Amersham ECL Plex Rainbow, 120 μl; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 hojas o 45-001-215: Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 hojas
- Mejor formulación de conjugados Cy3 para un fondo aún más bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Formulación | Contiene Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de western blotting ECL Plex |
| Contenido del kit | ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3 150 μg ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5 150 μg ECL Plex marcadores Rainbow fluorescentes 120 μl Amersham Protran Premium 0,45 (10 × 10 cm) |
| Cantidad | 1 kit: ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3: 150 μg, ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5: 150 μg, ECL Plex marcadores Rainbow fluorescentes: 120 μl, Amersham Protran Premium 0,45: (10 × 10 cm) |
| Requisitos de almacenamiento | Varía según el componente |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac