Learn More
Cytiva Marcadores fluorescentes Amersham™ ECL™ Plex Rainbow
Código de producto. p-3676129 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 μl
500 μl
Tamaño de la unidad:
120 UL
500 microlitros
10320125 120 μl 120 UL
10095554 500 μl 500 microlitros
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10320125
Marca: Cytiva RPN850E
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Optimizado para su uso con el sistema de detección de western blotting ECL Plex. Lo marcadores Rainbow fluorescentes Amersham™ ECL™ Plex son ideales para el western blotting cuantitativo.
  • Controle el progreso de la electroforesis de proteínas y evalúe la eficiencia de transferencia y peso molecular de proteínas secadas sin tinción
  • Mejorado para permitir una identificación más rápida y sencilla de las proteínas en geles SDS-poliacrilamida
  • Listo para cargar
  • Proporciona bandas más nítidas e intensas en geles y blots, y mejora el espaciado entre bandas para una determinación más precisa del peso molecular
  • Proporciona imágenes fluorescentes utilizando los canales Cy3 y Cy5
Información de órdenes
Cada tamaño de pack de 120 μl es suficiente para su uso con al menos 40 minigeles (10 x 8 cm) o 20 geles grandes (20 x 20 cm).Cada tamño de pack de 500 μl es suficiente para su uso con al menos 160 minigeles (10 x 8 cm) o 80 geles grandes (20 x 20 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estos marcadores Rainbow fluorescentes se utilizan con el sistema de detección de western blotting ECL Plex.
Color Multi
Formulación Se suministra en un tampón de muestras y glicerol al 35 % que contiene ácido mercaptoetanosulfónico (MESNA) como agente reductor
Para utilizar con (aplicación) Para western blottings cuantitativos
Cantidad 120 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Suficiente para 12 cargas de minigel
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de proteínas
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
  • UNKNOWN ACUTE-35.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 32.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.