Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
Etiquetas de 5 μg de ácido nucleico
Para el etiquetado de 10 μg de ácido nucleico
Para etiquetar 5 μg
Para membrana de 2000 cm2
Para membrana de 4000 cm2
Suficiente para 4000 cm2
Tipo de producto:
Módulo de etiquetado directo ECL
Reactivos de detección ECL
Sistema de detección y etiquetado directo ECL
Tampón de hibridación ECL Gold
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 microgramos
cada uno
Descripción
Includes
45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
- Etiquetado directo de la sonda en una reacción de 10 minutos, 1 h desde la hibridación hasta la detección con ECL Direct, Hybond N+ e Hyperfilm ECL.
- Elimina los problemas de manipulación, desechos y normativos asociados con el uso de la radioactividad.
- No hay necesidad de lavar los blots antes de volver a sondear.
- Para una detección rápida y sencilla de cantidades objetivo medias a altas en aplicaciones como pantallas de colonias/placas, dot blots y análisis de productos de PCR.
- Resultados consistentes que combinan señales fuertes con fondos muy bajos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Cribaje de placas o colonias, dot blot y análisis de productos de PCR |
| Incluye | Reactivos de detección ECL 1 y 2, para membrana de 2000 cm2 |
| Tipo de producto | Reactivos de detección ECL |
| Cantidad | Para membrana de 2000 cm2 |
| Tiempo de prueba | 20 min |