Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Código de producto. 10195804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Etiquetas de 5 μg de ácido nucleico
Para el etiquetado de 10 μg de ácido nucleico
Para etiquetar 5 μg
Para membrana de 2000 cm2
Para membrana de 4000 cm2
Suficiente para 4000 cm2
Tipo de producto:
Módulo de etiquetado directo ECL
Reactivos de detección ECL
Sistema de detección y etiquetado directo ECL
Tampón de hibridación ECL Gold
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 microgramos
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10195804 Para membrana de 4000 cm2 Reactivos de detección ECL 1 PCS
10733797 Para etiquetar 5 μg Módulo de etiquetado directo ECL 5 microgramos
10554205 Para el etiquetado de 10 μg de ácido nucleico Sistema de detección y etiquetado directo ECL cada uno
10411095 Para membrana de 2000 cm2 Reactivos de detección ECL cada uno
10269004 Etiquetas de 5 μg de ácido nucleico Sistema de detección y etiquetado directo ECL cada uno
10459774 Suficiente para 4000 cm2 Tampón de hibridación ECL Gold cada uno
6 options
Código de producto. 10195804
Marca: Cytiva RPN2105
Includes
45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
Se utiliza para la detección rápida y fácil de cantidades objetivo de media a alta. El sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ se basa en el etiquetado directo de sondas de ADN o ARN con peroxidasa de rábano (HRP) en una reacción química sencilla de 20 min
    • Etiquetado directo de la sonda en una reacción de 10 minutos, 1 h desde la hibridación hasta la detección con ECL Direct, Hybond N+ e Hyperfilm ECL.
    • Elimina los problemas de manipulación, desechos y normativos asociados con el uso de la radioactividad.
    • No hay necesidad de lavar los blots antes de volver a sondear.
    • Para una detección rápida y sencilla de cantidades objetivo medias a altas en aplicaciones como pantallas de colonias/placas, dot blots y análisis de productos de PCR.
    • Resultados consistentes que combinan señales fuertes con fondos muy bajos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Cribaje de placas o colonias, dot blot y análisis de productos de PCR
Incluye Reactivos de detección ECL 1 y 2, para membrana de 4000 cm2
Tipo de producto Reactivos de detección ECL
Cantidad Para membrana de 4000 cm2
Tiempo de prueba 20 min