Learn More
Cytiva Sustrato para inmunotransferencia Amersham™ ECF™
Código de producto. 10713387 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Reactivos suficientes para detectar membranas de 2500 cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10713387 Reactivos suficientes para detectar membranas de 2500 cm2 1 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10713387
Brand: Cytiva RPN5785
This item is not returnable. View return policy
Includes
Sustrato de ECF, 60 ml; tampón de dilución
Se utiliza para la detección de transferencias de proteínas con equipo de análisis de fluorescencia. El sustrato para western blot Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECF™ utiliza un sustrato fluorescente para la detección de transferencias de proteínas basada en fosfatasa alcalina.
La fosfatasa alcalina desfosforila el sustrato ECF para producir un producto fluorescente, que se localiza en la zona de la catálisis. El producto fluoresce entre 540 y 560 nm cuando se excita a la longitud de onda apropiada.
  • Para uso con equipos de barrido de fluorescencia
  • Sensibilidad comparable a la quimioluminiscencia
  • La amplia gama dinámica de sistemas de barrido de fluorescencia en comparación con la película permite la visualización y cuantificación de bandas débiles y oscuras en el mismo barrido
  • Elimina la necesidad de cuarto oscuro y película
Western blotting, dot o slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Equipo de análisis de fluorescencia
Incluye Sustrato de ECF, 60 ml, tampón de dilución
Cantidad Reactivos suficientes para detectar membranas de 2500 cm2
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro||
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethano
  • UNKNOWN ACUTE-99.8% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 99.8% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.