Descripción
- Contiene CyDyes derivados que solo llevan un grupo reactivo en cada molécula de tinte
- Intervalo de pH: De 3 a 10
- Tolerante a DMSO
- Fotoestable
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Éster de Cy5 NHS |
| Contenido del kit | Envases de papel de aluminio, cada uno con 1, 5, 10, 25 o 50 mg de colorante seco |
| Intervalo de pH | De 3 a 10 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Etiqueta o tinte | Cy5 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro||
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.