Descripción
Los ésteres de hidrazida proporcionan un método idóneo para el etiquetado de los grupos carbonilo libres de glicoproteínas y carbohidratos. Para mayor comodidad, se suministran ésteres de hidrazida activos estables y se almacenan como material sólido.
- Gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado a través de grupos carbonilo. Para uso en aplicaciones de fluorescencia de estado estable, FP y FRET |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Hidrazida Cy3 |
| Contenido del kit | Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5 o 25 mg de tinte seco |
| Intervalo de pH | De 3 a 10 |
| Peso molecular | 765,95 |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
| Etiqueta o tinte | Cy3 |
| Color | Rojo |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1