Learn More
Cytiva Colorante reactivo Amersham™ CyDye™, 5 paquetes
Código de producto. 11738278 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Colorante monofuncional Cy3
Colorante monofuncional Cy5
Colorante monofuncional Cy5.5
Colorante reactivo con Cy5
El tinte bis-funcional con Cy5,5
Tinte monofuncional Cy3,5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte unitSize
11738278 Colorante monofuncional Cy5.5 paquete de 5
11798268 Tinte monofuncional Cy3,5 paquete de 5
11708278 Colorante reactivo con Cy5 paquete de 5
11728278 El tinte bis-funcional con Cy5,5 paquete de 5
11718278 Colorante monofuncional Cy5 5 PCS
10156044 Colorante monofuncional Cy3 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11738278 Proveedor Cytiva N.º de proveedor PA25501
Se utiliza para el etiquetado más preciso. Los paquetes de tinte reactivo 5 Cytiva Amersham™ CyDye™ contienen CyDye derivatizado que lleva solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado exacto de los grupos de aminas.
    • Una forma cómoda de etiquetar anticuerpos, proteínas, fármacos y oligonucleótidos con tintes fluorescentes CyDye.
    • Para uso en ELISA, inmunoprecipitación y aplicaciones de transferencia.
    • Los tintes se envasan en cantidades premezcladas y se sellan con papel de aluminio para garantizar que las etiquetas sean uniformes.
Información de órdenes
El kit contiene cinco viales de colorante.Cada vial es suficiente para etiquetar 1 mg de proteína o 30 nmol de grupos aminos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado de compuestos biológicos con tinte monofuncional Cy5,5
Cantidad Cada uno
Tipo de producto Paquete de tinte monoreactivo con Cy5,5
Contenido del kit Cinco paquetes de papel de aluminio, cada uno de los cuales contiene colorante seco para etiquetar 1 mg de proteínas
Suficiente para Etiquetado de 1 mg de proteínas o 30 nM de grupos amino
Peso molecular 1128,41
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz
Etiqueta o tinte Colorante monofuncional Cy5.5
Color Azul
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1