Learn More
Cytiva Kits de etiquetado de anticuerpos Amersham™ CyDye™
Código de producto. 10744167 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Colorante monofuncional Cy2
Colorante reactivo con Cy2
Colorante reactivo con Cy3
Colorante reactivo con Cy5
Tipo de producto:
Kit de etiquetado Cy2 Ab
Kit de etiquetado Cy2 MAb
Kit de etiquetado Cy3 Ab
Kit de etiquetado Cy5 Ab
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Etiqueta o tinte Tipo de producto unitSize
10744167 Colorante reactivo con Cy2 Kit de etiquetado Cy2 Ab 1 set
10106334 Colorante reactivo con Cy5 Kit de etiquetado Cy5 Ab 1 set
10754167 Colorante reactivo con Cy3 Kit de etiquetado Cy3 Ab 1 set
10685375 Colorante monofuncional Cy2 Kit de etiquetado Cy2 MAb 1 set
4 options
Código de producto. 10744167
Marca: Cytiva PA32000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una forma cómoda de marcar anticuerpos con tintes fluorescentes CyDye
Los tintes fluorescentes CyDye se suministran como ésteres NHS reactivos altamente solubles en agua para una fácil conjugación con biomoléculas que contienen grupos amino alifáticos.
  • Las conjugaciones se realizan en condiciones leves y se completan en cuestión de 1 hora
  • Los tintes se envasan en cantidades medidas previamente y se sellan con papel de aluminio. Asegúrese de que las etiquetas sean coherentes
Información de órdenes
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la conjugación de proteínas con tinte reactivo Cy2
Cantidad Unidad
Tipo de producto Kit de etiquetado Cy2 Ab
Intervalo de pH 7 a 7,3
Peso molecular 896,95
Solubilidad Tinte con Cy2: Tampón de acoplamiento soluble en agua fría y agua caliente: Tampón de elución soluble en agua fría y agua caliente: Soluble en agua fría y agua caliente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz
Etiqueta o tinte Colorante reactivo con Cy2
Color Amarillo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1