Learn More
Cytiva Kits de etiquetado de anticuerpos Amersham™ CyDye™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Colorante monofuncional Cy2
Colorante reactivo con Cy2
Colorante reactivo con Cy3
Colorante reactivo con Cy5
Tipo de producto:
Kit de etiquetado Cy2 Ab
Kit de etiquetado Cy2 MAb
Kit de etiquetado Cy3 Ab
Kit de etiquetado Cy5 Ab
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Los tintes fluorescentes CyDye se suministran como ésteres NHS reactivos altamente solubles en agua para una fácil conjugación con biomoléculas que contienen grupos amino alifáticos.
- Las conjugaciones se realizan en condiciones leves y se completan en cuestión de 1 hora
- Los tintes se envasan en cantidades medidas previamente y se sellan con papel de aluminio. Asegúrese de que las etiquetas sean coherentes
Información de órdenes
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la conjugación de proteínas con tinte reactivo Cy5 |
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado Cy5 Ab |
| Intervalo de pH | 7 a 7,3 |
| Peso molecular | 975,15 |
| Solubilidad | Tinte con Cy5: Tampón de acoplamiento soluble en agua fría y agua caliente: Tampón de elución soluble en agua fría y agua caliente: Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz |
| Etiqueta o tinte | Colorante reactivo con Cy5 |
| Color | Azul |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Cy5