Learn More
Cytiva Colorante monorreactivo con maleimida Amersham™ Cy™3, Cy™ 5, 5 paquetes
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Las maleimidas monofuncionales Cy3 y Cy5 son especialmente adecuadas para el etiquetado selectivo de moléculas que contienen grupos de sulfhidrilo libre, como residuos de cisteína en proteínas y péptidos, y oligonucleótidos. También son útiles para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de tinte se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta. El protocolo es simple y robusto, ofreciendo una química alternativa cuando se requiere una mayor selectividad del etiquetado o el etiquetado de aminas con ésteres Cy3 y Cy5 NHS no es deseable o apropiado.
- Proporciona una alternativa para cuando los ésteres con CyDye™ NHS son inadecuados.
- Los tintes se envasan en cantidades medidas previamente y se sellan con papel de aluminio para garantizar etiquetas consistentes
Información de órdenes
Cada kit contiene cinco viales de tinte, cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado de compuestos biológicos con tinte monofuncional Cy3 |
| Cantidad | 5 viales cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína |
| Tipo de producto | Paquete de 5 tintes monorreactivos con maleimida y Cy3 |
| Contenido del kit | Cinco viales de colorante |
| Suficiente para | Etiquetado de 1 mg de proteínas |
| Peso molecular | 791 |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
| Etiqueta o tinte | Cy3 |
| Color | Rojo |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1