Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Labeling Modules
Código de producto. 10298714 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Membrana de 2500 cm2
Para membrana de 5000 cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10298714 Membrana de 2500 cm2 1 PCS
10074344 Para membrana de 5000 cm2 cada uno
2 options
Código de producto. 10298714
Marca: Cytiva RPN3680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos. Los sistemas de etiquetado AlkPhos Direct se basan en el etiquetado directo y rápido de sondas de ADN y ARN con fosfatasa alcalina termoestable.
Las sondas de ADN o ARN se marcan durante una reacción de 30 minutos y las sondas resultantes se pueden utilizar sin purificación. La severidad de la hibridación se puede controlar mediante la temperatura y mediante la concentración de sal.
  • La severidad de la hibridación se puede controlar elevando las temperaturas hasta 75 °C
  • Detección de 60 fg de ADN objetivo (gen de una sola copia) en un Southern blot genómico
  • El protocolo rápido ahorra de dos a tres horas respecto a métodos indirectos convencionales
Información de órdenes
Cada sistema incluye los siguientes reactivos, suficientes para 25 o 50 reacciones de etiquetado y detección de membrana de 2500 cm2 o 5000 cm2 (según el producto solicitado): reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación y agente de bloqueo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Los sistemas de detección y etiquetado AlkPhos Direct se basan en el etiquetado directo y rápido de sondas de ADN y ARN con fosfatasa alcalina termoestable. Se puede utilizar la detección CDP-Star o ECF.
Para utilizar con (aplicación) Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos
Incluye Reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación y agente bloqueante
Tipo de producto Módulo de etiquetado directo AlkPhos
Cantidad Membrana de 2500 cm2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, formaldehyde
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.